由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
色
dark red
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1NC(=O)C(c2c[nH]c3ccccc23)=C1c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
InChI Key
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
rat ... Prkca(24680)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3306-1MG-PW:
B3306-BULK:
B3306-5MG-PW:
B3306-1MG:
B3306-VAR:
B3306-5MG:
試験成績書(COA)