製品名
レゾルフィンベンジルエーテル, CYP450 substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC2=Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1
InChI
1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
InChI Key
XNZRYTITWLGTJS-UHFFFAOYSA-N
基質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B1532-5MG:
B1532-VAR:
B1532-10MG:
B1532-BULK:
B1532-5MG-PW:
B1532-10MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.