Merck
AXYVT38470ULR
ピペットチップ、384-チップフォーマット、ロボット用
size 70 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
メーカー/製品名:
Axygen Inc VT-384-70UL-R
Corning
サイズ:
70 μL
包装:
pkg of 5x3840tips/cs
メーカー/製品名
Axygen Inc VT-384-70UL-R
Corning
包装
pkg of 5x3840tips/cs
サイズ
70 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
  • Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
  • The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)