Merck
AXYTF1000
フィルター付きピペットチップ
universal fit, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-1000
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
サイズ
1000 μL
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
特徴および利点
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)