Merck
AXYTF1000LRS
MAXYMum Recovery®フィルター付きピペットチップ
racked, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-1000-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
サイズ
1000 μL
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Maxymum Recovery® pipette filter tips have been used for DNA amplification and microbiological purposes.
特徴および利点
  • Tips are sterile and are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
  • To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
  • For extremely low retention and high productivity, Maxymum recovery technology is used
  • Nonpyrogenic
  • RNase-/DNase-free
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)