Merck
AXYT1000CRS
ピペットチップ
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-1000-C-R-S
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
サイズ
1000 μL
容量
1000 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)