Merck
AXYHT50CSTK
Corning® Axygen® Automation Tips for STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®
volume (50 μL), clear polypropylene, Non-Filtered, non-sterile, pkg of Nested Tip Rack Stack
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
clear polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
case of 11,520 tips
pack of 2,304 tips
case of 30 packs
pack of 4 racks
pkg of Nested Tip Rack Stack
メーカー/製品名
Corning HT-50-C-STK
容量
(50 μL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Nimbus is a registered trademark of Hamilton Co.
STAR is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)