製品名
モノクローナル抗TUBB3抗体 マウス宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5814, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL5814, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50000-1:100000
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2b
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
Sequence
YEDDEEESEAQGPK
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91395-100UL:
AMAB91395-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.