Key Documents
ADAPA481125-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
flat bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638742 (NA)
パラメーター
3,100 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
122 mm
直径
17 mm
適合性
for use with 500 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG