Merck
ADAPA444125F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
flat bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637525 (NA)
パラメーター
4,100 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
111 mm
直径
11 mm
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter for use with 100 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-44 Rotor. Holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon centrifuge tubes and supplied as a pack of 2
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)