Merck
ADAPA438107-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes
包装
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639323
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 90 mL rectangular bucket
詳細
Adapter to be used with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 rotor. Holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)