安全性情報
AAPMLS
Sigma-Aldrich
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards
Supplied by IROA Technologies
別名:
AAPMLS, Mass Spectrometry Metabolite Library
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
品質水準
包装
pkg of 2 plates
メーカー/製品名
IROA Technologies
プレートサイズ
96 wells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Compounds can either be used as standards and injected individually or a strategy may be employed to pool compounds to allow multiple mixture to be analyzed per injection.
アプリケーション
AAPMLS (Amino Acid Peptide Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules in an economical, ready-to-use format. This library of standards is most commonly used for metabolite qualification and quantification for MS.
特徴および利点
168 unique small molecule organic acid metabolites covering key metabolic pathways including the following classes of compounds:
  • Acetylated, methylated and hydroxyl amino acids
  • Di Peptides
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
調製ノート
Compounds are pre-weighed and provided at 5 μg per well, enough for multiple injections. Arranged in 96-well polypropylene plates with alphanumerically assigned positions. Discovery software is provided to help construct libraries, useful for metabolomic compound ID.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
MLSDiscovery software tool is provided to support the extraction, manipulation, and storage of the data generated when using the AAPMLS and other authentic libraries of metabolite standards supplied by IROA Technologies. Software comes with user manual and training videos.
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
法的情報
AAPMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
メタボロミクス研究の主要な代謝経路を網羅する幅広い一次代謝化合物を含む、小分子代謝物のライブラリーおよびキットを提供しています。
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.