Merck
A9227
Sigma-Aldrich
ABT-491 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
4-エチニル-N,N-ジメチル-3-[3-フルオロ-4-[(2-メチル-1H-イミダゾ-[4,5-c]ピリジン-1-イル)メチル]ベンゾイル]-1H-インドール-1-カルボキサミド塩酸塩, A-137491
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H22N5O2F · HCl
CAS番号:
分子量:
515.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
white to beige
mp
170-178 °C (lit.)
溶解性
H2O: freely soluble 22 mg/mL
オーガナイザー
Abbott
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccc(Cn3c(C)nc4cnccc34)c(F)c2)c5c(cccc15)C#C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
InChI Key
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
血小板活性化因子(PAF)レセプタ-の極めて強力かつ選択的なアンタゴニストであり、経口活性があります。Ki = 0.6 nM (ヒト血小板)。
特徴および利点
This compound is featured on the PAF Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9227-25MG:
A9227-VAR:
A9227-5MG:
A9227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)