アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C[C@@H](OCC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)[C@H]3CC/C=C\CCC(O[Ca]OC(CC/C=C\CC[C@@H]4[C@H](OCC5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5)CC([C@H]4N7CCOCC7)=O)=O)=O)[C@H]3N8CCOCC8
InChI
1S/2C29H35NO5.Ca/c2*31-26-20-27(35-21-22-12-14-24(15-13-22)23-8-4-3-5-9-23)25(10-6-1-2-7-11-28(32)33)29(26)30-16-18-34-19-17-30;/h2*1-5,8-9,12-15,25,27,29H,6-7,10-11,16-21H2,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*2-1-;/t2*25-,27-,29+;/m11./s1
InChI Key
JDEBIDDIERGZQY-XVFRBOAOSA-L
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8227-25MG:
A8227-BULK:
A8227-5MG:
A8227-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)