結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
GT-34, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
sheep, goat, bovine
以下との反応禁止
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
western blot (chemiluminescent): 1:150,000 using total cell extract of chicken fibroblasts (10-20 μg per well)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG-Alkaline Phosphatase recognizes goat and sheep IgGs. No cross-reactivity is observed with human IgGs or IgGs derived from the following species: guinea pig, rat, horse, dog, chicken, pig, mouse, rabbit, and cat.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A8062-.5ML:
A8062-VAR:
A8062-.2ML:
A8062-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)