Merck
A6435
Sigma-Aldrich
硫酸カリウムアルミニウム 十二水和物
BioReagent, suitable for insect cell culture
別名:
カリウムミョウバン, ミョウバン, 硫酸アルミニウムカリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlK(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
474.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
グレード
reagent
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
mp
92 °C (lit.)
密度
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸アルミニウムカリウム十二水和物は、マウスにおいてアナフィラキシーを誘導するための、オボアルブミンのアジュバントとして使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6435-VAR:
A6435-100G:4548173962122
A6435-1KG:
A6435-500G:
A6435-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Epinephrine inhibits vascular hyperpermeability during platelet-activating factor-or ovalbumin-induced anaphylaxis
Ma, X, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(83), 52762-52771 (2017)
Saya Moriyama et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1297-1305 (2014-06-11)
Follicular helper T (Tfh) cells access the B cell follicle to promote antibody responses and are particularly important for germinal center (GC) reactions. However, the molecular mechanisms of how Tfh cells are physically associated with GCs are incompletely understood. We
Gareth R Williams et al.
The Journal of experimental medicine, 211(6), 1019-1025 (2014-05-07)
There is currently no paradigm in immunology that enables an accurate prediction of how the immune system will respond to any given agent. Here we show that the immunological responses induced by members of a broad class of inorganic crystalline
Yan-Feng Li et al.
Nature communications, 5, 4273-4273 (2014-07-01)
Germline or B-cell-specific loss of Ptpn6 gene encoding the Shp1 protein tyrosine phosphatase leads to skewed B lymphopoiesis and systemic autoimmunity. Here, to study its role in B-cell terminal differentiation, we generated Ptpn6(f/f)Aicda(Cre/+) mice with Shp1 ablated only in activated
K Yadava et al.
Allergy, 69(10), 1333-1342 (2014-06-26)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is a cytokine primarily produced by epithelial cells, which has been shown to be a potent inducer of T-helper 2 (Th2)-type responses. However, TSLP has pleiotropic effects upon immune cells, and although extensively studied in the