アッセイ
~99% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
色
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C22H36N4O9/c1-6-12(4)19(22(35)24-14(10-27)9-17(31)32)26-20(33)15(7-8-16(29)30)25-21(34)18(11(2)3)23-13(5)28/h10-12,14-15,18-19H,6-9H2,1-5H3,(H,23,28)(H,24,35)(H,25,34)(H,26,33)(H,29,30)(H,31,32)/t12-,14-,15-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
KYUFGGNCJRWMDN-GOYXDOSHSA-N
遺伝子情報
human ... CASP6(839)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6339-BULK:
A6339-VAR:
A6339-5MG:
A6339-1MG:
A6339-1MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)