Merck
A6229
Sigma-Aldrich
抗AKR1C3抗体, マウスモノクロナール
clone NP6.G6.A6, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-DD-3, Anti-DD3, Anti-HA1753
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NP6.G6.A6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cytosolic fraction extract of A549 human lung carcinoma cell
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AKR1C3(8644)
詳細
マウスモノクローナル抗AKR1C3抗体(ヒトα-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、2,3型。17β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、5型)(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞(SP20細胞)とヒトAKR1C3タンパク質で免疫化したBALB/cマウスの脾細胞を融合させて作製したハイブリドーマNP6.G6.A6由来です。天然基質および外来基質の酸化還元は3つの酵素スーパーファミリーにより触媒され、そのひとつがAKRs(アルド-ケトレダクターゼ)ファミリーです。この酵素ファミリーには原核生物および真核生物で発現する114のタンパク質が含まれ、14のサブファミリー(AKR1~AKR14)に分けられます。そのうちAKR1は最大のファミリーで、アルドースレダクターゼ、アルデヒドレダクターゼ、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、ステロイド5β-レダクターゼが含まれます。AKR1Cは多くの組織で発現します。
免疫原
ヒトAKR1C3タンパク質。
アプリケーション
マウスモノクローナルクローンNP6.G6.A6抗AKR1C3抗体は、免疫細胞化学的手法および免疫組織化学的(IHC)手法による検出と定量を目的としてアルド-ケト還元酵素1C3にタグ付けするために用いられます。in vivoでのアンドロゲン5α-ジヒドロテストステロン(DHT)と3α-ジオール化合物レベルの制御におけるアルド-ケト還元酵素1C3の有無と役割を特定するためのプローブとして使用されます。
マウスモノクローナル抗AKR1C3抗体は、以下の用途に使用されています:
  • ウェスタンブロッティング
  • 免疫組織染色
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)。
モノクローナルマウス抗AKR1C3抗体を用いて、1:100希釈でヒト胎盤の免疫組織染色、1:500希釈でウェスタンブロッティングを実施しました。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
免疫組織化学(論文1件)
生物化学的/生理学的作用
ヒトAKR1C3(アルド-ケトレダクターゼファミリー1メンバーC3)は、AKR1C1、2、4と共に、アンドロゲン5α-ジヒドロテストステロン(DHT)から不活性の3β-または3α-アンドロスタンジオール(3α/β-ジオール)への還元を触媒します。in vitroで3α-ジオールを基質として使用した場合、AKR1C1-4アイソフォームも3α[17β]-ヒドロキシステロイドオキシダーゼ活性を示します。 非小細胞肺がんでは、AKR1Cの発現が劇的に増大します。 AKR1Cは、その反応産物のプロファイルおよび分散的な組織局在から見て、標的組織における活性アンドロゲン、エストロゲン、プロゲスチンの量を調節すると考えられます。
ターゲットの説明
AKR1C3(アルド-ケト還元酵素ファミリー1メンバーC3(3-αヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、タイプII))は、アルド/ケト還元酵素スーパーファミリーのメンバーをコードしており、このスーパーファミリーは40を超える既知の酵素とタンパク質で構成されています。これらの酵素は以下の変換を触媒します:
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A6229-200UL:
A6229-25UL:
A6229-VAR:
A6229-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human cytosolic 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenases of the aldo-keto reductase superfamily display significant 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity: implications for steroid hormone metabolism and action
Steckelbroeck S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(11), 10784-10795 (2004)
Rob D Catalano et al.
Molecular human reproduction, 17(3), 182-192 (2010-11-30)
Prostanoids are well-described primary mediators of inflammatory processes and are essential for the normal physiological function of the female reproductive system. The aim of this study was to determine the temporal expression of the prostanoid biosynthetic enzymes (PTGS1, PTGS2, PTGES
Human 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase isoforms (AKR1C1-AKR1C4) of the aldo-keto reductase superfamily: functional plasticity and tissue distribution reveals roles in the inactivation and formation of male and female sex hormones
Penning TM, et al.
The Biochemical Journal, 351(27), 1-1 (2000)
The aldo-keto reductase superfamily homepage
Hyndman D, et al.
Chemico-Biological Interactions, 143-144(27), 621-631 (2003)
Julie J Loiselle et al.
Journal of environmental radioactivity, 196, 64-81 (2018-11-06)
Radon is the second leading cause of lung cancer, after tobacco smoke. While tobacco smoke-induced carcinogenesis has been studied extensively, far less is known about radon-induced carcinogenesis, particularly in relation to the influence of radon on gene expression. The objectives