詳細
アンチフォームY-30エマルジョンは、活性シリコンを30%含む水性エマルジョンです。アンチフォームエマルジョンBおよびCとは異なる非イオン性乳化剤を含みます。水溶液系で泡を制御するように設計されています。
消泡剤は脱泡剤としても知られています。工業用の液体プロセスにおける泡の形成を抑制・防止する化学添加剤です。泡の形成を防ぐために使用されるか、すでに形成された泡を消すために追加されます。
アプリケーション
アンチフォームY-30エマルジョンは、次の用途で使用されています:
- ケモスタット培養。
- 流加発酵などの培養条件。
- 細菌株と増殖条件(すべてのエアロゾル実験で使用)。
その他情報
アンチフォ-ム Aの30%濃度の水性乳剤。
関連事項
濃縮Antifoam Aより水系で分散しやすくなっています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5758-BULK:
A5758-500ML-C:
A5758-250ML:
A5758-500ML:
A5758-VAR:
A5758-100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(1), 104-109 (2015-12-25)
The synthesis and assembly of the active site [FeFe] unit of [FeFe]-hydrogenases require at least three maturases. The radical S-adenosyl-l-methionine HydG, the best characterized of these proteins, is responsible for the synthesis of the hydrogenase CO and CN(-) ligands from
Modeling of growth and energy metabolism of Pichia pastoris producing a fusion protein.
Bioprocess and Biosystems Engineering, 24, 385-393 (2002)
Microbial cell factories, 2(1), 6-6 (2003-07-23)
BACKGROUND: A temperature limited fed-batch (TLFB) technique is described and used for Pichia pastoris Mut+ strain cultures and compared with the traditional methanol limited fed-batch (MLFB) technique. A recombinant fusion protein composed of a cellulose-binding module (CBM) from Neocallimastix patriciarum
Microbiology (Reading, England), 142 ( Pt 1), 165-172 (1996-01-01)
Recombinant Saccharomyces cerevisiae harbouring the xylose reductase (XR) gene XYL1 from Pichia stipitis was grown in anoxic chemostat culture at two different dilution rates. At each dilution rate a transient experiment, encompassing a shift in the sugar content of the
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 92(2), 160-165 (2011-12-27)
A murine low dose (LD) aerosol model is commonly used to test tuberculosis vaccines. Doses of 50-400 CFU (24h lung CFU) infect 100% of exposed mice. The LD model measures progression from infection to disease based on organ CFU at