分子量
antigen ~65 kDa
化学種の反応性
human, canine (predicted), mouse (predicted), rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using A431 cell lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat brain cytosolic fraction (S1)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14305:
A5106-BULK:
A5106-200UL:
A5106-VAR:
A5106-25UL:
試験成績書(COA)