抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DX 54.10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~175 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53BP2(7159)
mouse ... Trp53bp2(209456)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A4480-VAR:
A4480-200UL:
A4480-BULK:
試験成績書(COA)