クローン
203-217/6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 47-51 kDa
交差性
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
テクニック
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A4475-BULK:
A4475-VAR:
A4475-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)