由来生物
goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rabbit
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
A3937-.05ML:
A3937-1ML:
A3937-BULK:
A3937-.5ML:
A3937-VAR:
A3937-.25ML:
A3937PROC:
試験成績書(COA)