抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~140 kDa (another band at 90 kDa)
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using human HeLa cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of human HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PALLD(23022)
mouse ... Palld(72333)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
A3861-BULK:
A3861-VAR:
A3861-25UL:
A3861-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)