安全性情報
ABF131
Sigma-Aldrich
抗リン酸化TIE2/TEK抗体(Tyr992)
0.25 mg/mL, from rabbit
別名:
Angiopoietin-1 receptor, Endothelial tyrosine kinase, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine kinase with Ig and EGF homology domains-2, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
濃度
0.25 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr992)
遺伝子情報
human ... TEK(7010)
詳細
TIE2/TEK(IgおよびEGF相同ドメイン2を有するチロシンキナーゼ)は、ほぼマウス、ラット、ヒトの内皮細胞のみで発現します。この受容体は、3つのフィブロネクチンIII型様リピートに結合した3つの上皮成長因子様リピートによって隔てられた2つの免疫グロブリン様ループを含む独自の細胞外ドメインを有します。受容体のリガンドはアンジオポエチン1です。TIE2/TEKの異常は遺伝性の静脈奇形と関連しています。TIE2/TEKシグナル伝達経路は、静脈の形態形成における内皮細胞-平滑筋細胞の情報伝達に重要であると考えられます。
免疫原
Tyr992がリン酸化されたヒトTIE2/TEKのプロテインキナーゼドメインに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
エピトープ:プロテインキナーゼドメイン
アプリケーション
この抗リン酸化TIE2/TEK抗体(Tyr992)は、ウェスタンブロッティング、IP、ペプチド阻害アッセイにおける使用について検証済みであり、リン酸化TIE2/TEK(Tyr992)を検出できます。
免疫沈降:5 µLで使用、バナジウム酸処理HUVEC細胞ライセート中のリン酸化TIE2/TEK(Tyr992)を免疫沈降できます。次いで、免疫沈降したサンプルを、1:5,000希釈抗体を用いてウェスタンブロッティングに供しました。
ペプチド阻害アッセイ:希釈倍率1:500で使用、トランスフェクトしたHEK293Tライセートからリン酸化TIE2/TEK(Tyr992)が、非リン酸化ペプチド非存在下または存在下でプレインキュベートしたときに検出され、リン酸化ペプチド存在下でプレインキュベートしたときには検出されませんでした。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
炎症および自己免疫機構
品質
未処理およびバナジウム酸処理HUVEC細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、バナジウム酸処理HUVEC細胞ライセート10 µg中のリン酸化TIE2/TEK(Tyr992)を検出できますが、未処理のHUVEC細胞ライセートには検出されません。
ターゲットの説明
実測値:約125 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:09-407
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABF131:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah J Higgins et al.
The Journal of clinical investigation, 128(4), 1471-1484 (2018-01-24)
Disordered coagulation contributes to death in sepsis and lacks effective treatments. Existing markers of disseminated intravascular coagulation (DIC) reflect its sequelae rather than its causes, delaying diagnosis and treatment. Here we show that disruption of the endothelial Tie2 axis is