分子量
antigen ~129 kDa
化学種の反応性
mouse, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction) or HEK-293T cells expressing human ATP13A2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP13A2(23400)
詳細
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
A3361-25UL:
A3361-200UL:
A3361-BULK:
A3361-VAR:
試験成績書(COA)