Merck
MAK044
Sigma-Aldrich
遊離脂肪酸定量キット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
遊離脂肪酸アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
詳細
遊離脂肪酸は、非エステル化脂肪酸としても知られており、アルブミンに結合して血漿中を循環します。遊離脂肪酸の大部分は、食物源から得られるか、脂肪組織から動員されます。血漿遊離脂肪酸は、多くの肥満関連障害で上昇しており、末梢組織のインスリン耐性に寄与する可能性があります。脂肪分解性ホモンを産生する敗血症や腫瘍などの病態も、遊離脂肪酸レベルの上昇に関連している可能性があります。
脂肪酸代謝の異常は脂肪肝疾患を引き起こします。筋細胞に遊離脂肪酸が蓄積すると、心機能不全のリスクが生じます。 脂肪酸β酸化の増加は、心虚血に関係しています。
アプリケーション
遊離脂肪酸定量キットは以下の用途で使用されています。
  • 消化サンプル中の遊離脂肪酸測定による、脂質加水分解の測定。
  • 血漿および血清遊離脂肪酸レベルの測定。
  • 肝臓組織中の遊離脂肪酸レベルの定量。
適合性
血清、血漿、その他の体液、食物、増殖培地などの様々な生体試料中の長鎖遊離脂肪酸の検出に適しています。
原理
本キットでは、脂肪酸存在量に比例して比色定量(570 nm)/蛍光定量(λex = 535/λem = 587 nm)生成物を生じる共酵素反応によって脂肪酸(C8以上)濃度を測定します。
以下による置換
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Transgenic expression of fatty acid transport protein 1 in the heart causes lipotoxic cardiomyopathy.
Chiu H C, et al.
Circulation Research, 96(2), 225-233 (2005)
Sarmistha Mukherjee et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 65(2), 616-630 (2016-11-04)
The regenerative capacity of the liver is essential for recovery from surgical resection or injuries induced by trauma or toxins. During liver regeneration, the concentration of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) falls, at least in part due to metabolic competition for
Kuifen Ma et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 20(11), 1207-1212 (2018-01-05)
Arachidonic Acid/5-lipoxygenase (AA/5-LOX) pathway connects lipid metabolism and proinflammatory cytokine, which are both related to the development and progression of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Therefore, the present study was designed to investigate the role of AA/5-LOX pathway in progression
Lipid metabolism and liver inflammation. II. Fatty liver disease and fatty acid oxidation
Reddy J K and Sambasiva R M
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 290(5) (2006)
Association of Temperament and acute stress responsiveness with Productivity, Feed efficiency, and Methane emissions in Beef cattle: an Observational study
Llonch P, et al.
Frontiers in veterinary science, 3, 43-43 (2016)