Merck
97318
Sigma-Aldrich
D-マンノヘプツロース
≥99.0% (HPLC)
別名:
D-マンノ-2-ヘプツロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O7
CAS番号:
分子量:
210.18
Beilstein:
1726433
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
crystals
white
mp
151  °C ((304 °F ))
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
InChI Key
HAIWUXASLYEWLM-BWSJPXOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘプトースであるD-マンノヘプツロースは、グルコース応答、グルコース代謝、グルコースシグナル伝達およびグルコース感知機序に関する研究において、ヘキソキナーゼ阻害剤(グルコサミンなど)として使用される場合があります。 膵臓のベータ細胞の非侵襲的イメージングに使用するために、D-マンノヘプツロースの類似体が開発される場合があります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
97318-VAR:
97318-25MG:
97318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcin Glowacz et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(15), 5186-5193 (2017-04-28)
Low temperatures are often used to reduce metabolic processes and extend the storage life of fruit; however, in the case of avocado, a temperature below 3 °C will often result in the development of physiological disorders associated with chilling injury. The