詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
品質水準
フォーム
aqueous solution
メーカー/製品名
Cell Marque™
包装
kit of (7 mL each of predilute amplifier and polymer detector (954D-10))
kit of (containing 100 mL each of predilute amplifier and polymer detector (954D-30))
kit of (containing 1000 mL each of predilute amplifier and polymer detector (954D-40))
kit of (containing 15 mL each of predilute amplifier and polymer detector (954D-50))
kit of (containing 50 mL each of predilute amplifier and polymer detector (954D-20))
テクニック
immunohistochemistry: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
品質
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)