Merck
90102522
Hak cell line
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
由来生物
hamster kidney
品質水準
フォーム
liquid
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 56
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Syrian kidney
細胞株の説明
From 2 normal young adult males. Capable of growth in suspension (spinner) cultures. Useful for growth of several viruses including arboviruses, Coxsackie A4, A8, B1, HSV, smallpox and Asian strain influenza.
アプリケーション
Virus studies: Arboviruses, Coxsackie A4, A8, B1, HSV, smallpox influenza virus
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2using 0.25% tr
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)