安全性情報
90008
Sigma-Aldrich
ブルーデキストラン
average mol wt 5,000
別名:
デキストランブルー from Leuconostoc mesenteroides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
分子量
average mol wt 5,000
損失
≤10% loss on drying
キャパシティ
0.01-0.08 mmol/g loading
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
90008-BULK:
90008-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.