Merck
85278
Sigma-Aldrich
ABI®シーケンサーのアミノ酸分離用移動相B
別名:
Acetonitrile – 2-propanol mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
フォーム
liquid
密度
0.78 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for sequence analysis test
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
InChI Key
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
contains ~12% 2-propanol and ~88% acetonitrile
法的情報
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85278-2.5L-F:
85278-BULK-F:
85278-1L-F:
85278-500ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)