Merck
84432
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid – propionic acid solution
1:1 (v/v), for protein sequence analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード:
for protein sequence analysis
グレード
for protein sequence analysis
アッセイ
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
フォーム
liquid
品質
ampule
SMILES記法
Cl.CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);1H
InChI Key
YYFIGOPUHPDIBO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84432-10X1ML:
84432-VAR:
84432-1EA:
84432-1ML:
84432-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
塩酸 溶液 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H9892
塩酸 溶液
塩酸 溶液 c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09060
塩酸 溶液
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
258148
塩酸
塩酸 溶液 ~6 M in H2O, for amino acid analysis
Sigma-Aldrich
84429
塩酸 溶液
Determination of amino acids on Merrifield resin by microwave hydrolysis.
H M Yu et al.
Journal of chromatography, 456(2), 357-362 (1988-12-16)
The use of propionic acid-hydrochloric acid hydrolysis in Merrifield solid-phase peptide synthesis.
F C Westall et al.
The Journal of organic chemistry, 37(21), 3363-3365 (1972-10-20)