安全性情報
83465
Sigma-Aldrich
RBSNeutral
concentrate
別名:
RBS Viro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
詳細
foaming detergent
品質水準
形状
liquid
品質
concentrate
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
pH
6.0-7.5
密度
1.07 g/mL at 20 °C
アプリケーション
foaming detergent for cleaning all glass and metallic equipment in virology and medicine
その他情報
Sales restrictions may apply
法的情報
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83465-5L:
83465-VAR:
83465-10L:
83465-1L:
83465-BULK:
試験成績書(COA)