安全性情報
806552
SAFC
リン酸緩衝化生理食塩水
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
リン酸緩衝生理食塩水, PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
pH
7.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸緩衝化生理食塩水(PBS)は、生物学的研究に使用されるバッファー溶液です。PBSはリン酸ナトリウムおよび塩化ナトリウムを含み、処方によっては塩化カリウムおよびリン酸カリウムを含む水ベースの塩溶液です。この溶液の浸透圧およびイオン濃度は、ヒト身体の浸透圧およびイオン濃度と適合し(等張性)、ほとんどの細胞に対し非毒性です。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は以下で使用されています:
  • 子宮内膜または月経血からヒト子宮内膜幹細胞/間質細胞(hEnSC)を単離するための試薬として
  • 免疫蛍光染色中の細胞洗浄にも使用されています
  • 耐糖能試験(GTT)で経口投与されるブドウ糖の溶媒として
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
806552-BULK:
806552-PROC:
806552-1L:
806552-500ML:
806552-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human Endometrial Stem Cell Isolation from Endometrium and Menstrual Blood
Tavakol S, et al.
Molecular Neurobiology (2016)
L R Gabbert et al.
Journal of applied microbiology, 129(5), 1092-1101 (2020-05-08)
Develop an effective laboratory method to consistently recover viral loads from porous concrete coupons sufficient for disinfectant efficacy testing. Investigate the role of concrete matrix pH on the recovery of foot-and-mouth disease virus (FMDV) and African Swine Fever virus (ASFV)
Dieter Fink et al.
PloS one, 14(11), e0224576-e0224576 (2019-11-08)
Intra-bone marrow transplantation (IBMT) has been adapted for mouse models to improve the seeding efficiency of transplanted hematopoietic stem and progenitor cells. Commonly used injection volumes for IBMT into the tibia differ between 10 and 40 μL even though considerable
Qingyun Peng et al.
International journal of biological sciences, 16(15), 2974-2988 (2020-10-17)
Sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD) is a life-threatening complication caused by inflammation, but how it is initiated is still unclear. Several studies have shown that extracellular high mobility group box 1 (HMGB1), an important cytokine triggering inflammation, is overexpressed during the
Fang Xu et al.
Reproductive biology, 18(4), 344-354 (2018-11-14)
The sperm acrosome reaction (AR) is a physiological secretory course of membrane fusion and hydrolytic enzymes, as well as matrix protein release, enabling spermatozoa to penetrate the egg surroundings. An instable acrosomal status before a specific stimulus, insufficient acrosomal responsiveness