製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
形状
solid
分子量
Mw 793 g/mol
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
UV吸収
λ: 491-497 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3