Merck
62612
Sigma-Aldrich
硫酸リチウム 一水和物
BioUltra, ≥99.0% (T)
別名:
Lithium sulfate (Li2SO4) monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2SO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
127.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
reagent grade
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES記法
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI Key
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Crystallographic studies in molecular biology: Lithium sulfate monohydrate is crucial in the preparation of crystal structures for biochemical assays, facilitating the deciphering of complex biological structures such as the novel NEIL1 nanobody, which has significant implications for genetic research and pharmaceutical applications (Thompson et al., 2023).
  • Enhanced nuclear magnetic resonance spectroscopy: Utilized in multiple-quantum magic-angle spinning spectroscopy, lithium sulfate monohydrate improves the resolution and quality of NMR studies. This application is vital for advancing molecular characterization techniques used in pharmaceutical synthesis and material science research (Rovnyak et al., 2003).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62612-BULK:
62612-500G:
62612-100G:
62612-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)