58199
N-Lauroyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
別名:
Cer(d18:1/12:0), (2S,3R,4E)-2-(Lauroylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Dodecanoyl-D-sphingosine, N-Lauroyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]dodecanamide, C12 Ceramide (d18:1/12:0), C12-Ceramide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (TLC)
組成
carbon content, 74.79%
hydrogen content, 12.34%
nitrogen content, 2.91%
脂質タイプ
sphingolipids
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
InChI Key
HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
58199-250MG:
58199-VAR:
58199-50MG:
58199-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)