56189
3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥97.0% (C), BioReagent
別名:
N-[(4-ヒドロキシヒドロシンナモイル)オキシ]スクシンイミド, N-スクシンイミジル 3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオナート, Bolton-Hunter試薬の前駆体, Rudinger試薬, SHPP
About This Item
おすすめの製品
製品名
3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, suitable for fluorescence, BioReagent, ≥97.0% (C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97.0% (C)
mp
132-133 °C (lit.)
蛍光検出
λex 320 nm; λem 409 nm in 0.1 M Tris pH 8.8, 2 mM H2O2, peroxidase
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI Key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56189-1G:
56189-VAR:
56189-5G:
56189-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)