アッセイ
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO7/c16-8-2-1-7-5-9(13(19)21-10(7)6-8)14(20)22-15-11(17)3-4-12(15)18/h1-2,5-6,16H,3-4H2
InChI Key
KFEBWCYYRFZMTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55156-BULK-F:
55156-100MG-F:
55156-25MG-F:
55156-VAR-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.