由来生物
goat
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
Atto 655 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
50% glycerol
交差性
mouse
濃度
~1 mg/mL IgG
テクニック
immunofluorescence: suitable
蛍光検出
λex 655 nm; λem 677 nm in PBS
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
包装
アナリシスノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
50283-VAR-F:
50283-BULK-F:
50283-1ML-F:
50283-BULK:
50283-VAR:
50283-50UL-F:
資料
Fluorescent Multiplex Detection using Antibody Atto Dye Conjugates
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.