Merck
49426
Sigma-Aldrich
DL-ラクトアルデヒド 溶液
~1 M in H2O
別名:
2-ヒドロキシプロパナール 溶液, 2-ヒドロキシプロピオンアルデヒド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
1719827
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (TLC)
品質水準
濃度
~1 M in H2O
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
InChI Key
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
D-ラクトアルデヒドはピルビン酸代謝経路の中間体です。酵素グリオキシル酸レダクターゼにより、D-ラクトアルデヒドからピルブアルデヒドが不可逆的に産生されます。L-ラクトアルデヒドはピルビン酸代謝経路の中間代謝物であり、酵素アルデヒドレダクターゼによりピルブアルデヒドから不可逆的に産生され、次にアルデヒドレダクターゼによりプロピレングリコールに不可逆的に変換されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
49426-VAR:
49426-1ML:
49426-5ML:
49426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lingfeng Zhu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(3), 1241-1251 (2015-10-12)
The pure stereoisomers of 1,2-propanediol (1,2-PDO) could be used as starting materials to synthesize high value-added specialty chemicals and chiral pharmaceutical products. As the stereoisomers of 1,2-PDO cannot be obtained by traditional chemical synthesis processes, biotechnological processes have gained increasing
Manuela Centanni et al.
Applied and environmental microbiology, 85(7) (2019-01-27)
Infants fed breast milk harbor a gut microbiota in which bifidobacteria are generally predominant. The metabolic interactions of bifidobacterial species need investigation because they may offer insight into the colonization of the gut in early life. Bifidobacterium bifidum ATCC 15696
Bruce W Neale et al.
The Annals of pharmacotherapy, 39(10), 1732-1736 (2005-09-15)
To report a case of severe propylene glycol-induced lactic acidosis not attributable to renal dysfunction that was secondary to administration of high-dose intravenous lorazepam. A 24-year-old female with community-acquired pneumonia presented with severe acute respiratory distress syndrome. To maintain adequate
Robert H White et al.
Biochemistry, 45(40), 12366-12379 (2006-10-04)
A biosynthetic pathway is proposed for creating 6-deoxy-5-ketofructose-1-phosphate (DKFP), a precursor sugar for aromatic amino acid biosynthesis in Methanocaldococcus jannaschii. First, two possible routes were investigated to determine if a modified, established biosynthetic pathway could be responsible for generating 6-deoxyhexoses
Enzymic Synthesis of L-Fucose and Analogs
Wong, C.-H., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7360-7363 (1995)