Merck
46143
Supelco
Ofurace
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16ClNO3
CAS番号:
分子量:
281.73
Beilstein:
1653655
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1N(C2CCOC2=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
InChI Key
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46143-BULK-R:
46143-VAR-R:
46143-100MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Leslie et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 18(6), 876-880 (1989-11-01)
Ofurace, oxadixyl, and alachlor were studied for their effect on hepatic xenobiotic biotransformation in male rats by dosing i.p. with 1 or 100 mg/kg of chemical for 7 days. Ofurace decreased ethoxyresorufin-O-deethylase and aniline p-hydroxylase activities but induced ethoxycoumarin-O-deethylase activity.