Merck
45250
Sigma-Aldrich
Eosin Methylene blue
for microscopy (Bact.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
カラーインデックス番号:
45380/52015
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for microscopy (Bact.)
形状
solid
SMILES記法
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neisseria sicca、、Acinetobacter calcoaceticusなどの病原微生物を培養および同定するための分別微生物学培地に使用されるエオシンとメチレンブルー染色の混合物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
D F Spino et al.
Applied and environmental microbiology, 41(4), 1063-1064 (1981-04-01)
Acinetobacter calcoaceticus, frequently found in drinking waters and implicated in nosocomial infections, was presumptively identified by its tiny, blue colonial appearance on Levine eosin methylene blue agar. All of the 33 isolates from drinking water showing this distinctive colonial appearance