Merck
43725
Supelco
デルピニジンクロリド
analytical standard
別名:
3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラビリウムクロリド, 3,5,7-トリヒドロキシ-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-1-ベンゾピリリウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClO7
CAS番号:
分子量:
338.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
InChI Key
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デルピニジンクロリドは、デルフィニウムの花によく見られます。塩化デルフィニンの加水分解により得られます。
アプリケーション
デルピニジンクロリドはアントシアニン標準物質であり、ダイオードアレイ検出器と組み合わせた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-DAD)による、Hibiscus sabdariffa由来の粗アントシアニン抽出物の同定および定量に使用されています。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
アントシアニジン。抗酸化剤。ブドウ、クランベリー、およびザクロ中の顔料。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43725-VAR-F:
43725-10MG-F:
43725-BULK-F:
43725-1MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Matsumoto et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(3), 1546-1551 (2001-04-21)
Four components of black currant anthocyanins (BCA), delphinidin 3-O-beta-rutinoside (D3R), cyanidin 3-O-beta-rutinoside (C3R), delphinidin 3-O-beta-glucoside (D3G), and cyanidin 3-O-beta-glucoside (C3G), were found to be directly absorbed and distributed to the blood and excreted into urine as the glycosylated forms. In
Lee Hua Long et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 501(1), 162-169 (2010-06-19)
Many papers in the literature have described complex effects of flavonoids and other polyphenols on cells in culture. In this paper we show that hydroxytyrosol, delphinidin chloride and rosmarinic acid are unstable in three commonly-used cell culture media (Dulbecco's modified
Silvia Vignolini et al.
The New phytologist, 196(4), 1038-1047 (2012-10-10)
The Mediterranean orchid genus Ophrys is remarkable for its pseudocopulatory pollination mechanism; naïve male pollinators are attracted to the flowers by olfactory, visual and tactile cues. The most striking visual cue is a highly reflective, blue speculum region at the
Stability and degradation kinetics of crude anthocyanin extracts from H. sabdariffa
Sipahli S, et al.
Food Sci. Technol., 37, 209-215 (2017)
The Anthocyanin Pigments of Plants (2014)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.