安全性情報
414-500
Sigma-Aldrich
Synoviocyte Basal Medium (500 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Basal Medium without Growth Supplement
Synoviocyte basal medium provides optimal culture conditions for cell health, data integrity and reproducibility.
アプリケーション
Synoviocyte basal medium (500 ml) has been used in the serum starvation step to perform cytokine secretion assays and tissue culture using normal primary human synovial fibroblasts (SFs) and RA SFs.
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
414-500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)