Merck
3872
Sigma-Aldrich
ファストガーネットGBCベース 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116124
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
7.0 mg/mL
pH
<1.0
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI Key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
構成
7.0 mg/mLファストガ-ネットGBC塩基の0.4 mol/L塩酸溶液(安定剤含有)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
3872-VAR:
3872-10ML-KC:
3872-3ML:4548174012215
3872-BULK:
3872-10ML:4548174012208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi-Ju Pan et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 67(10), 847-861 (2018-08-16)
To investigate the amelioration effects of quetiapine on rheumatoid arthritis with RAW 264.7 macrophage and collagen-induced arthritis (CIA) DBA/1J mouse model. RAW 264.7 macrophage and DBA/1J mice. Lipopolysaccharide and collagen. RAW 264.7 macrophages stimulated by lipopolysaccharide (LPS) followed by quetiapine