Merck
36617
Supelco
フタル酸ジフェニル
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2C6H5)2
CAS番号:
分子量:
318.32
Beilstein:
2473390
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
74-76 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI Key
DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
36617-BULK-F:
36617-250MG-R:
36617-6X1G-R:
36617-100MG-F:
36617-1G-R:
36617-BULK-R:
36617-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 110-118 (2014-08-27)
A new analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of 27 phthalates in milk and milk products. Response surface methodology was employed to optimize a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) sample preparation method. Ultrahigh-performance liquid
資料
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.