Merck
34340
Supelco
エトリジアゾール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
5-エトキシ-3-トリクロロメチル-1,2,4-チアジアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Cl3N2OS
CAS番号:
分子量:
247.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOc1nc(ns1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3N2OS/c1-2-11-4-9-3(10-12-4)5(6,7)8/h2H2,1H3
InChI Key
KQTVWCSONPJJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Etridiazole is a fungicide, which is found to be effective against the oomycete group of fungi. It is used for seed treatment of various crops, in cotton cultivation during planting stage and non-bearing coffee and citrus fruits by horticultural nurseries.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
310.1 °F - open cup
引火点(℃)
154.5 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34340-100MG-R:
34340-BULK-R:
34340-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals (2013)
P P Golikov et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 40(2), 9-12 (1994-03-01)
The effect of sodium sulfaethidole on Types II and III glucocorticoid receptors was studied in liver cytosol fraction obtained from female Wistar rats of 180-200 g body weight. Functions of Type II glucocorticoid receptors in liver cytosol were evaluated by
[Severe manifestations of drug allergy in children].
T N Sukovatykh et al.
Pediatriia, (5)(5), 76-77 (1982-05-01)
On the mode of action of the fungicide etridiazole.
Radzuhn B and Lyr H
Pesticide Biochemistry and Physiology, 22(1), 14-23 (1984)
[Effect of sulfonamides on the fatty acid composition of enterobacterial lipids].
Z P Vasiurenko et al.
Mikrobiologicheskii zhurnal, 47(1), 29-36 (1985-01-01)