製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPCE)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C37H53N5O7S/c1-5-48-34(45)26-19-24-18-25-23(2)21-37(3,4)42(28(25)20-29(24)49-35(26)46)17-11-14-32(44)39-16-10-6-9-15-38-31(43)13-8-7-12-30-33-27(22-50-30)40-36(47)41-33/h18-20,23,27,30,33H,5-17,21-22H2,1-4H3,(H,38,43)(H,39,44)(H2,40,41,47)
InChI Key
LPVYZZMUDCZDQO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
28616-BULK-F:
28616-1MG-F:
28616-VAR-F:
28616-1MG-BULK-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)